Tisk…

3-Bromophenylhydrazinium chloride 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride

167350050 167350250
ACRO167350050EA 3040 CZK
ACRO167350050 ACRO167350250
3-Bromophenylhydrazinium chloride 98%
3-Bromophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈BrClN₂
MW: 223,5 g/mol
Bod tání: 225…231 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012933
CAS číslo: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0
UN: 1759
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 231 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR