1-Bromo-4-fluorobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromofluorobenzene
A11630.0E
A11630.22
A11630.36
A11630.0EEA
16030
CZK
A11630.0E
A11630.22
A11630.36
1-Bromo-4-fluorobenzene ≥99%
1-Bromo-4-fluorobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 460-00-4
Molecular Formula: C6H4BrF
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.5270
Odour: Aromatic
Melting Point: -16°
Boiling Point: 151-153°
Beilstein Reference: 774102
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000342
Vzorec:
C₆H₄BrF MW: 175 Bod varu: 151…153 °C Bod tání: –16 °C Hustota: 1.604 Bod vzplanutí: 60 °C (140 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000342 CAS číslo: 460-00-4 EINECS: 207-300-2 UN: 1993 ADR: 3 III |