Tisk…
4-Bromophenylhydrazinium chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-Bromo-4-hydrazinobenzene hydrochloride, 1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
162310100 162310500
ACRO162310100EA 3100 CZK
ACRO162310100 ACRO162310500
4-Bromophenylhydrazinium chloride 99%
4-Bromophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈BrClN₂
Bod tání: 210…215 °C
MDL Number: MFCD00012941
CAS číslo: 622-88-8
UN: 3261
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 215 °C (Dec)
HPLC ≥98.5 %