Tisk…
Methylammonium chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
156780010 156782500 156785000 156780050 156780500
ACRO156780010EA 4310 CZK
ACRO156780010 ACRO156782500 ACRO156785000 ACRO156780050 ACRO156780500
Methylammonium chloride 99%
Methylammonium chloride
Vzorec: CH₆ClN
Bod varu: 225…230 °C (15 mmHg)
Bod tání: 228…233 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012849
CAS číslo: 593-51-1
EINECS: 209-795-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 233 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)