Tisk…
2-Hydroxyethyl-methakrylát 97% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: HEMA, GMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate
156330010 156335000 156330025 156332500
ACRO156330010EA 4010 CZK
ACRO156330010 ACRO156335000 ACRO156330025 ACRO156332500
2-Hydroxyethyl-methakrylát 97% stabilised
2-Hydroxyethyl-methakrylát
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14
Bod varu: 205…208 °C (760 mmHg)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 1.073 g/cm³
Bod vzplanutí: 106 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002863
CAS číslo: 868-77-9
EINECS: 212-782-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 200 to 400 ppm MEHQ
Acid value ≤2 mg KOH/g