2-Piperidinoethanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
152110050
152111000
152115000
ACRO152110050EA
901
CZK
ACRO152110050
ACRO152111000
ACRO152115000
2-Piperidinoethanol 99%
2-Piperidinoethanol
Vzorec:
C₇H₁₅NO Bod vzplanutí: 77 °C |
MDL Number:
MFCD00006512 CAS číslo: 3040-44-6 EINECS: 221-244-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4794 to 1.4814 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |