Tisk…
2-Methyl-2-propen-1-ol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propen-1-ol, 2-Methyl allyl alcohol, 2-Methylprop-2-en-1-ol
150290100 150291000 150295000
ACRO150290100EA 2120 CZK
ACRO150290100 ACRO150291000 ACRO150295000
2-Methyl-2-propen-1-ol 98%
2-Methyl-2-propen-1-ol
Vzorec: C₄H₈O
Bod varu: 113…115 °C (760 mmHg)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,85 g/cm³
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004737
CAS číslo: 513-42-8
EINECS: 208-161-0
UN: 2614
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %