Tisk…
6-Methylpyridin-3-ol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Methylpyridin-5-ol, 3-Hydroxy-6-methylpyridine, 5-Hydroxy-2-methylpyridine
148110250 148111000
ACRO148110250EA 2090 CZK
ACRO148110250 ACRO148111000
6-Methylpyridin-3-ol 99%
6-Methylpyridin-3-ol
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109.13
Bod tání: 168…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006339
CAS číslo: 1121-78-4
EINECS: 214-337-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 171 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %