Tisk…
Cholekalciferol 99%, crystalline
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
140940010 140940050
ACRO140940010EA 2410 CZK
ACRO140940010 ACRO140940050
Cholekalciferol 99%, crystalline
Cholekalciferol
Vzorec: C₂₇H₄₄O
Bod tání: 82…87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00078131
CAS číslo: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 87 °C
Additional info approximately 40000000 IU/G
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +105° to +112° (25 °C, 589 nm) (c=0.8, ethanol) (1 dm, within 30 min.)