Tisk…
Silver trifluoroacetate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
139730050 139730250
ACRO139730050EA 2230 CZK
ACRO139730050 ACRO139730250
Silver trifluoroacetate 98%
Silver trifluoroacetate
Vzorec: C₂AgF₃O₂
MW: 220,88 g/mol
Bod tání: 257…260 °C
MDL Number: MFCD00013199
CAS číslo: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0
UN: 3077
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NH4SCN ≥97.5 %