Tisk…
p-Tolylhydrazinium chloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methylphenylhydrazinium chloride, 4-Tolylhydrazine hydrochloride, p-Tolylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Methylphenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Methylphenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Tolyl)hydrazine hydrochloride
139160250 139161000
ACRO139160250EA 2280 CZK
ACRO139160250 ACRO139161000
p-Tolylhydrazinium chloride 98%
p-Tolylhydrazinium chloride
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂
MW: 158,63 g/mol
Bod tání: 241 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012940
CAS číslo: 637-60-5
EINECS: 211-295-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %