Tisk…
Tetramethylene sulphoxide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tetrahydrothiophene 1-oxide
138440250 138441000 138440050
ACRO138440250EA 2720 CZK
ACRO138440250 ACRO138441000 ACRO138440050
Tetramethylene sulphoxide 97%
Tetramethylene sulphoxide
Vzorec: C₄H₈OS
MW: 104.17
Bod vzplanutí: >112 °C
MDL Number: MFCD00005477
CAS číslo: 1600-44-8
EINECS: 216-493-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %