Tisk…
Sulfolan 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Tetrahydrothiofen-1,1-dioxid
138432500 138430010 138430025 138430100
ACRO138432500EA 2580 CZK
ACRO138432500 ACRO138430010 ACRO138430025 ACRO138430100
Sulfolan 99+%
Sulfolan
Vzorec: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Bod varu: 285 °C (760 mmHg)
Bod tání: 27,4…27.8 °C
Hustota: 1,26 g/cm³
Bod vzplanutí: 165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005484
CAS číslo: 126-33-0
EINECS: 204-783-1
UN: 3335
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %