Tisk…
Difenylsulfon 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
130960010 130960050 130962500
ACRO130960010EA 4200 CZK
ACRO130960010 ACRO130960050 ACRO130962500
Difenylsulfon 97%
Difenylsulfon
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂S
Bod tání: 125…129 °C
MDL Number: MFCD00007548
CAS číslo: 127-63-9
EINECS: 204-853-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm