Tisk…
Oxamide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
129651000 129655000
ACRO129651000EA 1240 CZK
ACRO129651000 ACRO129655000
Oxamide 98%
Oxamide
Vzorec: C₂H₄N₂O₂
MW: 88,07 g/mol
Bod tání: 491 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008007
CAS číslo: 471-46-5
EINECS: 207-442-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %