Tisk…
Oxamic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-2-oxoacetic acid
129620100 129620250 129621000
ACRO129620100EA 1480 CZK
ACRO129620100 ACRO129620250 ACRO129621000
Oxamic acid 98%
Oxamic acid
Vzorec: C₂H₃NO₃
MW: 89,05 g/mol
Bod tání: 210 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008006
CAS číslo: 471-47-6
EINECS: 207-443-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥96.0 %