Tisk…
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
128550050 128550100 128550500
ACRO128550050EA 1020 CZK
ACRO128550050 ACRO128550100 ACRO128550500
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine 98%
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214.22
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006445
CAS číslo: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %