Tisk…
Bis(4-fluorophenyl)sulphone 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Fluorophenyl sulphone, 4,4'-Difluoro diphenyl sulphone, 1-Fluor-4-((4-fluorphenyl)sulphonyl)benzol, 4,4'-sulphonylbis(fluorobenzene)
119620250 119621000
ACRO119620250EA 3490 CZK
ACRO119620250 ACRO119621000
Bis(4-fluorophenyl)sulphone 99%
Bis(4-fluorophenyl)sulphone
Vzorec: C₁₂H₈F₂O₂S
MW: 254,26 g/mol
Bod tání: 97…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000350
CAS číslo: 383-29-9
EINECS: 206-847-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %