Tisk…
4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
119590100 119590250 119591000
ACRO119590100EA 2510 CZK
ACRO119590100 ACRO119590250 ACRO119591000
4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
4-Fluorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈ClFN₂
Bod tání: 275…277 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012942
CAS číslo: 823-85-8
EINECS: 212-521-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure