Tisk…
Fluoranthene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
119170250 119171000 119175000
ACRO119170250EA 1520 CZK
ACRO119170250 ACRO119171000 ACRO119175000
Fluoranthene 98%
Fluoranthene
Vzorec: C₁₆H₁₀
Bod varu: 384 °C (760 mmHg)
Bod tání: 109…111 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001184
CAS číslo: 206-44-0
EINECS: 205-912-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green to beige to light grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
GC ≥97.5 %