Tisk…
Ethyl oxamate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
118790250 118795000
ACRO118790250EA 809 CZK
ACRO118790250 ACRO118795000
Ethyl oxamate 99%
Ethyl oxamate
Vzorec: C₄H₇NO₃
Bod tání: 112…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008005
CAS číslo: 617-36-7
EINECS: 210-512-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder, crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
Assay ≥98.5 %