Tisk…
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,2-Dibenzoylethylene, trans-1,2-Dibenzoylethylene
112580050 112580250
ACRO112580050EA 2070 CZK
ACRO112580050 ACRO112580250
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione 97%
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione
Vzorec: C₁₆H₁₂O₂
MW: 236.27
Bod tání: 108…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003083
CAS číslo: 959-28-4
EINECS: 213-498-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
GC ≥96.0 %