Tisk…
Dapson 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4'-Diaminodifenylsulfon
104361000 104365000
ACRO104361000EA 1680 CZK
ACRO104361000 ACRO104365000
Dapson 97%
Dapson
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,31 g/mol
Bod tání: 173…178 °C
MDL Number: MFCD00007887
CAS číslo: 80-08-0
EINECS: 201-248-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 178 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Apparent density 0.3 to 0.5 g/cm3
Titration ≥97.5 % w/w (as Oxalate) On dry substance
Iron (Fe) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.3 % (in HCl)