Tisk…
(±)-1-Butoxy-2-propanol
Dodavatel: abcr
Varování
AB138577.0025 AB138577.0500
ABCRAB138577.0025EA 0 CZK
ABCRAB138577.0025 ABCRAB138577.0500
(±)-1-Butoxy-2-propanol
(±)-1-Butoxy-2-propanol
Vzorec: C₇H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021904
CAS číslo: 5131-66-8
EINECS: 225-878-4