Tisk…
Chlorodimethylvinylsilane
Dodavatel: abcr
AB109176.0100 AB109176.0025 AB109176.0250
ABCRAB109176.0100EA 0 CZK
ABCRAB109176.0100 ABCRAB109176.0025 ABCRAB109176.0250
Chlorodimethylvinylsilane
Chlorodimethylvinylsilane
Vzorec: C₄H₉ClSi
MDL Number: MFCD00018090
CAS číslo: 1719-58-0
EINECS: 217-007-1
UN: 2985
ADR: 3,II