Tisk…
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromofluorobenzene
107010100 107011000 107015000
ACRO107010100EA 890 CZK
ACRO107010100 ACRO107011000 ACRO107015000
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
1-Bromo-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
MW: 175
Bod varu: 151
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1.593 g/cm³
Bod vzplanutí: 53
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000342
CAS číslo: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1992
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %