1-Bromo-3-fluorobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromofluorobenzene
A10858.14
A10858.18
A10858.22
A10858.30
A10858.09
A10858.14EA
1620
CZK
A10858.14
A10858.18
A10858.22
A10858.30
A10858.09
1-Bromo-3-fluorobenzene ≥99%
1-Bromo-3-fluorobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 1073-06-9
Molecular Formula: C6H4BrF
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.5275
Odour: Aromatic
Melting Point: -8°
Boiling Point: 148-150°
Beilstein Reference: 1853969
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000326
Vzorec:
C₆H₄BrF MW: 175 g/mol Bod varu: 148…150 °C Bod tání: –8 °C Hustota: 1,594 Bod vzplanutí: 46 °C (115 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000326 CAS číslo: 1073-06-9 EINECS: 214-023-0 UN: 1993 ADR: 3,III |