Tisk…
1-Bromo-3-fluorobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromofluorobenzene
107000250 107001000
ACRO107000250EA 1420 CZK
ACRO107000250 ACRO107001000
1-Bromo-3-fluorobenzene 99%
1-Bromo-3-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
Bod varu: 150 °C (760 mmHg)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,567 g/cm³
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000326
CAS číslo: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %