1-Bromo-3,5-difluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Difluorobromobenzene
A14053.06
A14053.09
A14053.14
A14053.22
A14053.30
A14053.06EA
1040
CZK
A14053.06
A14053.09
A14053.14
A14053.22
A14053.30
1-Bromo-3,5-difluorobenzene ≥98%
1-Bromo-3,5-difluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 461-96-1
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: -27°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 1931520
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00010305
Vzorec:
C₆H₃BrF₂ MW: 192.99 Bod varu: 140…141 °C Bod tání: –27 °C Hustota: 1.676 Bod vzplanutí: 44 °C (111 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010305 CAS číslo: 461-96-1 EINECS: 416-710-2 UN: 1993 ADR: 3 III |