Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, PP, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VITLAB
100689 100889 100989 100389 100489 100589 100789
215-2976EA 1670 CZK
215-2976 215-1435 215-1436 215-2973 215-2974 215-2975 215-2977
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, PP, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve plastové
PP, transparent.
  • Very good chemical resistance
  • Interchangeable screw caps
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for Liquids. Can be filled with hot substances.