Tisk…
Laboratorní láhve, pressure plus+, úzké hrdlo, s GL 45 závitem, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
218105403 218165409 1092234 1092235 1094368 1094367 218102406 218162403
215-0042EA 1030 CZK
215-0042 215-3268 215-3264 215-3265 215-3267 215-3266 215-3881 215-4190
Laboratorní láhve, pressure plus+, úzké hrdlo, s GL 45 závitem, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
Láhve, pressure plus+, DURAN®, borosilikátové sklo, třída 3.3, čiré. Bezpečná práce pod tlakem nebo vakuem, odběr vzorků pod tlakem, skladování médií generujících plyn. Se snadno čitelnou stupnici a velkým popisovacím polem pro snadné značení, vysoce odolná bílá keramika.
  • modrá stupnice pro vizuální odlišení od standardní laboratorní lahve
  • k dispozici v čirém nebo hnědém skle
  • sklo typu 1 dle USP, EP a JP
  • tmavé sklo odpovídá USP 671 a je dle Eur. Ph. 3.2.1. chráněno před UV zářením
Odolnost vůči tlaku odpovídá DIN ISO 1595. Odolnost vůči tlaku/vakuu je od −1 do +1,5bar díky modifikované geometrii ( na základě ISO 4796-1). Při použití tlaku platí: odolnost proti tepelnému šoku 30 K a maximální teplota použití 140 °C.
S tištěným sledovacím kódem ( identifikace šarže).
Informace pro objednávání: Vylévací kroužek a šroubovací uzávěr je nutné objednat samostatně.