4-Bromo-1,2-difluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11934.06
A11934.14
A11934.22
A11934.06EA
968
CZK
A11934.06
A11934.14
A11934.22
4-Bromo-1,2-difluorobenzene ≥98%
4-Bromo-1,2-difluorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 348-61-8
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -4°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1934811
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000304
Vzorec:
C₆H₃BrF₂ Bod varu: 150…151 °C Bod tání: –4 °C Hustota: 1,707 Bod vzplanutí: 33 °C (91 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000304 CAS číslo: 348-61-8 EINECS: 206-481-5 UN: 1993 ADR: 3,III |