Tisk…
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B20607.03 B20607.06
B20607.03EA 1720 CZK
B20607.03 B20607.06
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene ≥98%
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 138526-69-9 Molecular Formula: C6H2BrF3 Formula Weight: 210.98 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4820 Melting Point: -20° Boiling Point: 140° Beilstein Reference: 7249191 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00070738
Vzorec: C₆H₂BrF₃
Bod varu: 140 °C
Bod tání: < –20 °C
Hustota: 1,767
Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070738
CAS číslo: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
UN: 1993
ADR: 3,III