1-Bromo-2-fluorobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromofluorobenzene
A10635.14
A10635.22
A10635.36
A10635.14EA
1440
CZK
A10635.14
A10635.22
A10635.36
1-Bromo-2-fluorobenzene ≥99%
1-Bromo-2-fluorobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 1072-85-1
Molecular Formula: C6H4BrF
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5340
Odour: Aromatic
Melting Point: -8°
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 1071819
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000282
Vzorec:
C₆H₄BrF MW: 175 g/mol Bod varu: 155…157 °C Bod tání: –8 °C Hustota: 1,601 Bod vzplanutí: 43 °C (109 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000282 CAS číslo: 1072-85-1 EINECS: 214-018-3 UN: 1993 ADR: 3,III |