Tisk…
1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
106990100 106990500
ACRO106990100EA 1460 CZK
ACRO106990100 ACRO106990500
1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
1-Bromo-2-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,6 g/cm³
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000282
CAS číslo: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5327 to 1.5347 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %