2-Bromo-1,4-difluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,5-Difluorobromobenzene, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene
A12963.06
A12963.14
A12963.22
A12963.06EA
1300
CZK
A12963.06
A12963.14
A12963.22
2-Bromo-1,4-difluorobenzene ≥98%
2-Bromo-1,4-difluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 399-94-0
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5080
Melting Point: -31°
Boiling Point: 73-75°/65mm
Beilstein Reference: 1680893
MDL No.: MFCD00000345
Vzorec:
C₆H₃BrF₂ Bod varu: 73…75 °C (65 mmHg) Bod tání: –31 °C Hustota: 1,714 Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000345 CAS číslo: 399-94-0 EINECS: 206-920-0 |