Tisk…

1-Bromo-2,4-difluorobenzene ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A14098.14 A14098.22 A14098.36
A14098.14EA 1450 CZK
A14098.14 A14098.22 A14098.36
1-Bromo-2,4-difluorobenzene ≥98%
1-Bromo-2,4-difluorobenzene

Purity: 98+% CAS No.: 348-57-2 Molecular Formula: C6H3BrF2 Formula Weight: 192.99 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.5050 Melting Point: -4° Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 1680892 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000330

Vzorec: C₆H₃BrF₂
Bod varu: 145…146 °C
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,708
Bod vzplanutí: 51 °C (123 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000330
CAS číslo: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR