Tisk…
1-Bromo-2,4-difluorobenzene 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
249360100 249360500
ACRO249360100EA 901 CZK
ACRO249360100 ACRO249360500
1-Bromo-2,4-difluorobenzene 98+%
1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrF₂
Bod varu: 145 °C (1013 hPa)
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,708 g/cm³
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000330
CAS číslo: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %