Tisk…
1-Bromo-2,3-difluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Difluorobromobenzene
B21585.03 B21585.06
B21585.03EA 1270 CZK
B21585.03 B21585.06
1-Bromo-2,3-difluorobenzene ≥98%
1-Bromo-2,3-difluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 38573-88-5 Molecular Formula: C6H3BrF2 Formula Weight: 192.99 Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.5090 Boiling Point: 69-70°/12mm MDL No.: MFCD00061136
Vzorec: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Bod varu: 69…70 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,724
Bod vzplanutí: 61 °C (141 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061136
CAS číslo: 38573-88-5