1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B24265.06
B24265.14
B24265.06EA
3950
CZK
B24265.06
B24265.14
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene ≥99%
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 1559-88-2
Molecular Formula: C6HBrF4
Formula Weight: 228.98
Flash Point: 53°(129°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Aromatic
Boiling Point: 142-144°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000308
Vzorec:
C₆HBrF₄ Bod varu: 142…144 °C Hustota: 1,883 Bod vzplanutí: 53 °C (129 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000308 CAS číslo: 1559-88-2 EINECS: 216-327-9 UN: 1993 ADR: 3,III |