Tisk…
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14248.06 A14248.14 A14248.22
A14248.06EA 1370 CZK
A14248.06 A14248.14 A14248.22
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene ≥98%
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 327-51-5 Molecular Formula: C6H2Br2F2 Formula Weight: 271.89 Melting Point: 60-64° Boiling Point: 96°/20mm MDL No.: MFCD00000346
Vzorec: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271.89
Bod varu: 96 °C (20 mmHg)
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000346
CAS číslo: 327-51-5
EINECS: 206-317-2