Tisk…
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
A15078.14 A15078.22
A15078.14EA 4160 CZK
A15078.14 A15078.22
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene ≥98%
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 1435-51-4 Molecular Formula: C6H3Br2F Formula Weight: 253.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5770 Boiling Point: 204-206° Beilstein Reference: 2353462 MDL No.: MFCD00061119
Vzorec: C₆H₃Br₂F
Bod varu: 204…206 °C
Hustota: 2,018
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061119
CAS číslo: 1435-51-4