Tisk…
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
311350010 311350050
ACRO311350010EA 1810 CZK
ACRO311350010 ACRO311350050
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 99%
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Vzorec: C₆Br₂F₄
Bod varu: 198 °C
Bod tání: 12 °C
Hustota: 2,23 g/cm³
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039209
CAS číslo: 827-08-7
EINECS: 212-564-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5145 to 1.5175 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %