Tisk…
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14804.06 A14804.14 A14804.22
A14804.06EA 1730 CZK
A14804.06 A14804.14 A14804.22
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene ≥98%
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 64695-78-9 Molecular Formula: C6H2Br2F2 Formula Weight: 271.89 Melting Point: 31-35° Beilstein Reference: 1941132
Vzorec: C₆H₂Br₂F₂
Bod varu: 208 °C (1013 hPa)
Bod tání: 31…35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009890
CAS číslo: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III