Tisk…
2-Bromo-4-chlorophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16218.14 A16218.22
A16218.14EA 1500 CZK
A16218.14 A16218.22
2-Bromo-4-chlorophenol ≥98%
2-Bromo-4-chlorophenol
Purity: 98+% CAS No.: 695-96-5 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 230-232° Beilstein Reference: 2042871 MDL No.: MFCD00002319
Vzorec: C₆H₄BrClO
Bod varu: 230…232 °C
Bod tání: 31…35 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002319
CAS číslo: 695-96-5
EINECS: 211-785-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III