Tisk…
4-Bromo-2-chlorophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24803.09 B24803.18 B24803.30
B24803.09EA 858 CZK
B24803.09 B24803.18 B24803.30
4-Bromo-2-chlorophenol ≥98%
4-Bromo-2-chlorophenol
Purity: 98% CAS No.: 3964-56-5 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 232-235° Beilstein Reference: 2042867 MDL No.: MFCD00002166
Vzorec: C₆H₄BrClO
Bod varu: 232…235 °C
Bod tání: 47…50 °C
Hustota: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002166
CAS číslo: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN: 3082
ADR: 9,III