Tisk…
4-Bromo-2-chlorophenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
173530250 173531000 173530050
ACRO173530250EA 2840 CZK
ACRO173530250 ACRO173531000 ACRO173530050
4-Bromo-2-chlorophenol 99%
4-Bromo-2-chlorophenol
Vzorec: C₆H₄BrClO
Bod varu: 232 °C (1013 hPa)
Bod tání: 47…51 °C
Hustota: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002166
CAS číslo: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles and/or chunks or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥98.5 %