1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chloro-ω-bromophenetol, 4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 4-Chloro-β-bromophenetol
379830050
379830250
ACRO379830050EA
5670
CZK
ACRO379830050
ACRO379830250
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene 99%
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Vzorec:
C₈H₈BrClO Bod varu: 150…152 °C (18 mmHg) Bod tání: 38…39 °C Bod vzplanutí: 150 °C |
MDL Number:
MFCD00000617 CAS číslo: 2033-76-3 EINECS: 217-994-9 UN: 2811 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |