Tisk…
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A12635.06 A12635.14 A12635.22
A12635.06EA 917 CZK
A12635.06 A12635.14 A12635.22
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Purity: 98% CAS No.: 41513-04-6 Molecular Formula: C6H3BrClNO2 Formula Weight: 236.45 Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 1950424
Vzorec: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,45 g/mol
Bod tání: 68…72 °C
Hustota: 2,048 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024320
CAS číslo: 41513-04-6
EINECS: 255-421-4