1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L07573.09
L07573.18
L07573.09EA
1980
CZK
L07573.09
L07573.18
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 29682-39-1
Molecular Formula: C6H3BrClNO2
Formula Weight: 236.45
Melting Point: 59-62°
Beilstein Reference: 2253107
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00051514
Vzorec:
C₆H₃BrClNO₂ MW: 236,45 g/mol Bod tání: 59…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051514 CAS číslo: 29682-39-1 EINECS: 249-773-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |